5.31662
JHDM Inhibitor VIII, SD70
Synonyme(s) :
JHDM Inhibitor VIII, SD70, N-(Furan-2-yl(8-hydroxyquinolin-7-yl)methyl)isobutyramide, N-(2-Furyl(8-hydroxy-7-quinolinyl)methyl)-2-methylpropanamide, Histone Lysine Demethylase Inhibitor XV, SD-70
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
JMJD2C/KDM4C
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable