481909
Niclosamide
A salicylanilide anthelmintic drug that acts as a potent and selective Stat3- and Wnt-signaling pathway inhibitor.
Synonyme(s) :
Niclosamide, 5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxy-benzamide, mTOR Inhibitor IX, Autophagy Inducer III, STAT3 Inhibitor XV, Wnt Pathway Inhibitor XIII
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 2.5 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C13H8Cl2N2O4/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15/h1-6,18H,(H,16,19)
Clé InChI
RJMUSRYZPJIFPJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Chen, W., et al. 2010. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol.299, G293.
Gies, E., et al. 2010. PLoS ONE5, e14410.
Ren, X., et al. 2010. ACS Med. Chem. Lett.1, 454.
Chen, M., et al. 2009. Biochemistry48, 10267.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable