479975
NDGA
A cell-permeable antioxidant and a selective lipoxygenase (LOX) inhibitor (IC₅₀ = 200 nM, 30 µM, and 30 µM for 5-LOX, 12-LOX, and 15-LOX, respectively) over cyclooxygenase (IC₅₀ = 100 µM).
Synonyme(s) :
NDGA, Nordihydroguaiaretic Acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3/t11-,12+
Clé InChI
HCZKYJDFEPMADG-TXEJJXNPSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
LOX-5
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Goodman, Y., et al. 1994. Brain Res. 654, 171.
Kozubik, A., et al. 1993. Exp. Hematol. 21, 138.
Salari, H., et al. 1984. Prostagland. Leuk. Med. 13, 53.
Hope, W.C., et al. 1983. Biochem. Pharmacol. 32, 367.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable