438210
LSF Inhibitor, FQI1
The LSF Inhibitor, FQI1 controls the biological activity of LSF.
Synonyme(s) :
LSF Inhibitor, FQI1, (±)(8-(2-Ethoxyphenyl)-7,8-dihydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinolin-6(5H)-one, Factor Quinolinone Inhibitor 1, Racemic
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
>92% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N1c2c(cc4c(c2)OCO4)C(CC1=O)c3c(cccc3)OCC
InChI
1S/C18H17NO4/c1-2-21-15-6-4-3-5-11(15)12-8-18(20)19-14-9-17-16(7-13(12)14)22-10-23-17/h3-7,9,12H,2,8,10H2,1H3,(H,19,20)
Clé InChI
YKSYGLXHLSPWLB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3