5.04712
β-Catenin/Tcf Inhibitor VI, ICG-001
Synonyme(s) :
β-Catenin/Tcf Inhibitor VI, ICG-001, (6 S,9a S)-Hexahydro-6-((4-hydroxyphenyl)methyl)-8-(1-naphthalenylmethyl)-4,7-dioxo-N-(phenylmethyl)-2H-pyrazino[1,2-a]pyrimidine-1(6H)-carboxamide, (6 S)-N-Benzyl-6-(p-hydroxyphenylmethyl)-8-(1-naphthylmethyl)-4,7-dioxohexahydro-2H-, (6S,9aS)-Hexahydro-6-((4-hydroxyphenyl)methyl)-8-(1-naphthalenylmethyl)-4,7-dioxo-N-(phenylmethyl)-2H-pyrazino[1,2-a]pyrimidine-1(6H)-carboxamide, (6S)-N-Benzyl-6-(p-hydroxyphenylmethyl)-8-(1-naphthylmethyl)-4,7-dioxohexahydro-2H-pyra
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C33H32N4O4/c38-27-15-13-23(14-16-27)19-29-32(40)35(21-26-11-6-10-25-9-4-5-12-28(25)26)22-30-36(18-17-31(39)37(29)30)33(41)34-20-24-7-2-1-3-8-24/h1-16,29-30,38H,17-22H2,(H,34,41)/t29-,30+/m0/s1
Clé InChI
HQWTUOLCGKIECB-XZWHSSHBSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
CREB-binding protein
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Henderson, W.R. Jr, et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.107, 14309.
Eguchi, M., et al. 2005. Med Chem.1, 467.
Ma, H., et al. 2005. Oncogene.24, 3619.
Teo, J.L., et al. 2005. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.102, 12171.
Emami, K.H., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.101, 12682.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable