324413
Dynamin Inhibitor IV, Hydroxy-Dynasore
The Dynamin Inhibitor IV, Hydroxy-Dynasore controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonyme(s) :
Dynamin Inhibitor IV, Hydroxy-Dynasore, 3-Hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid-(2,4,5-trihydroxybenzylidene)-hydrazide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Howes, M.T., et al. 2010. J. Cell Biol.190, 675.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable