324385
Doxycycline, Hyclate
A commonly-used broad-spectrum antibiotic.
Synonyme(s) :
Doxycycline, Hyclate, α-6-Deoxy-5-hydroxytetracycline, Vibramycin, Hyclate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
yellow to yellow-green
Solubilité
water: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25-27,31-32H,23H2,1-3H3;3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/b2*21-13+;;;;/t2*7-,10+,14+,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
Clé InChI
QDDHZFKCHWYXJF-PCLMCNLLSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
MMP-8
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Beekman, B., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 237, 107.
Hanemaaijer, R., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 31504.
Lauhio, A., et al. 1994. Clin. Exp. Immunol. Antimicrobiol. Agents Chemother. 36, 227.
Sorsa, T., et al. 1994. Ann. N.Y. Acad. Sci.732, 112.
Suomalainen, K., et al. 1992. Antimicrobiol. Agents Chemother.36, 227.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable