219380
Cefotaxime sodium salt
Potent β-lactamase-resistant antibiotic of cephalosporin class. Active against Gram-positive and Gram-negative organisms, including Gram-negative anaerobes. Inhibits cell wall synthesis.
Synonyme(s) :
7-[2-(2-Amino-4-thiazolyl)glyoxylamido]-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate 7²-(Z)-(O-methyloxime) Acetate, Na, Cefotaxim sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥91% dry basis (HPLC)
Forme
crystalline solid
Activité optique
[α]/D +58 to +64°, c = 1 in H2O
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 250 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
Clé InChI
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Vallee, F., and LeBel, M. 1991. Antimicrob. Agents Chemother. 35, 2057.
Avertissement
Reconstitution
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable