16-104
Anti-Phosphotyrosine Antibody, clone 4G10®, FITC conjugate
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
650,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
About This Item
650,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G10®, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr)
Informations sur le gène
human ... PID1(55022)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
General Post-translation Modification
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Pervanadate-treated human A431 cell extracts or EGF-treated human A431 cells
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable