Principaux documents
1.51238
Supelco
PVDF double cones for HPLC Columns
1/16 in. connector (with knurled nut)
10 UNITS
215,00 €
215,00 €
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Changer de vue
10 UNITS
215,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115716
Nomenclature NACRES :
SB.52
215,00 €
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Nom du produit
PVDF double cones, 1/16 in. connector (with knurled nut)
Technique(s)
HPLC: suitable
Niveau de qualité
Raccords
1/16 in. connector (with knurled nut)
Température de stockage
no temp limit
Description générale
The package contains: 10 PVDF double cones for capillary tubing (1/16") with knurled screw Ordering No. 1.15545 resp. 1.51216.
for capillary connections 1/16" with knurled nut
Remarque sur l'analyse
visual control (for delivery): passes test