1.50490
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 1.0 mm guard Columns (5 pc)
About This Item
Produits recommandés
product name
SeQuant® ZIC-HILIC™ (5µm) 5 x 1 mm (5 pc), column L × I.D. 0.5 cm × 1 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L114
Gamme de produits
SeQuant®
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
400 bar pressure
70 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
0.5 cm × 1 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
ZIC-HILIC bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Température de stockage
no temp limit