Documents
1.50458
Supelco
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4.6 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Synonyme(s) :
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
product name
SeQuant® ZIC-HILIC 5 µm, 250 Å 250 × 4,6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Matériaux
PEEK-lined stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L114
Gamme de produits
SeQuant®
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
500 bar pressure
70 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
ZIC-HILIC bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
200 Å pore size
pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Les colonnes SeQuant® ZIC®-HILIC sont conçues pour retenir et séparer tous les types de composés polaires et hydrophiles et pour garantir une chromatographie robuste avec des niveaux élevés de sélectivité et de reproductibilité. Le sorbant ZIC®-HILIC à base de silice est doté d'une phase stationnaire greffée composée d'un zwitterion permanent hautement polaire. La sélectivité de la séparation est favorisée par l'équilibre des charges 1:1 du zwitterion, qui rend la colonne ZIC®-HILIC globalement neutre, avec des interactions ioniques faibles mais non négligeables. Lors du développement de méthodes, le zwitterion permanent, stable à différents pH, facilite le réglage de la sélectivité sur la colonne ZIC®-HILIC. Cela garantit que l'optimisation de l'éluant affecte uniquement les analytes et non les caractéristiques de la colonne.La dimension des pores de 200 Å fait de cette colonne la solution idéale pour la séparation de molécules polaires de grande taille dans des conditions HILIC.Les dimensions de la colonne, 250 mm de long × 4,6 mm de D.I., sont le choix optimal pour la séparation d'échantillons complexes au moyen d'un instrument d'HPLC standard.Grâce à leur capacité de rétention favorable et à leur performance fiable, les colonnes SeQuant® HILIC sont devenues extrêmement populaires dans de nombreux laboratoires à travers le monde. Par exemple, la FDA (United States Food and Drug Administration) américaine a recommandé SeQuant® ZIC®-HILIC pour l'analyse de la mélamine et des substances apparentées. Les colonnes SeQuant® HILIC se distinguent par leur stabilité et leur faible "bleeding". Ces caractéristiques les rendent particulièrement adaptées aux applications de LC-MS où un bruit de fond élevé peut entraîner une suppression du signal et des interférences avec les mesures quantitatives, tout en augmentant l'usure de l'instrument. Grâce à leur grande stabilité, ces colonnes HILIC haute performance sont également intéressantes pour les applications de HPLC classiques.Apprenez-en plus sur l'offre de colonnes HPLC Supelco et le développement de méthodes :Brochure : HPLC and UHPLC Column Selection Guide Brochure : A Practical Guide to HPLC - Method Development Guide
Remarque sur l'analyse
Plateaux théoriques (N/m) (cytosine) : ≥ 60000
Symétrie (cytosine) : 0,95 - 1,40
Informations légales
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany