Documents
1.46311
Millipore
Milieu liquide de FREY
for mycoplasma, suitable for sterility testing, pkg of 100 mL (in 125 mL plastic bottle with screw cap)
Synonyme(s) :
Bouillon pour mycoplasmes, Milieu liquide pour mycoplasmes, Milieu de FREY
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.75
Agence
EP 2.6.7
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
6 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pkg of 100 mL (in 125 mL plastic bottle with screw cap)
pH
7.8 ( in H2O)
Application(s)
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
mycoplasma (avian)
Description générale
Le milieu de FREY est supplémenté en NAD pour permettre la croissance de M. synoviae. Le changement de couleur du milieu, du jaune au violet, est un indicateur de la croissance de mycoplasmes ; il est dû à la présence de rouge de phénol dans le milieu. La pénicilline inhibe le développement de la flore bactérienne associée.
Application
Le milieu de FREY est recommandé pour la détection de mycoplasmes aviaires dans les produits pharmaceutiques, notamment les vaccins en vrac, les banques de cellules et les cultures de virus.
Caractéristiques et avantages
  • Produit prêt à l'emploi ne nécessitant aucune étape de préparation supplémentaire
  • Convient aux produits pharmaceutiques tels que les produits biopharmaceutiques, les vaccins, les cultures cellulaires et les cultures virales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable