Documents
1.46452
Millipore
Milieu liquide HAYFLICK
suitable for bioburden testing, For mycoplasma detection
Synonyme(s) :
Bouillon pour mycoplasmes, Bouillon HAYFLICK, Milieu liquide pour mycoplasmes
About This Item
Code UNSPSC :
41106225
Nomenclature NACRES :
NA.75
Agence
EP 2.6.7
USP
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; aseptically filled
Forme
liquid
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pkg of 100 mL (in 125 mL Plastic bottle with Screw cap)
pH
7.8 ( in H2O)
Application(s)
bioburden testing
industrial qc
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
mycoplasma
Description générale
Le bouillon HAYFLICK additionné de sérum de cheval apporte du cholestérol et des acides gras utilisables. L'acide désoxyribonucléique apporte des bases puriques et pyrimidiques, non synthétisables par les mycoplasmes. Le rouge de phénol présent dans le milieu fait virer la couleur du milieu au jaune ou au violet, indiquant la croissance de mycoplasmes. Enfin, la pénicilline inhibe le développement de la flore bactérienne secondaire.
Application
Le bouillon HAYFLICK est utilisé pour la détection générale des mycoplasmes dans les produits pharmaceutiques, notamment les vaccins en vrac, les banques de cellules et les cultures de virus.
Caractéristiques et avantages
  • Produit prêt à l'emploi ne nécessitant aucune étape de préparation supplémentaire
  • Convient aux produits pharmaceutiques tels que les produits biopharmaceutiques, les vaccins, les cultures cellulaires et les cultures virales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable