118415
ADP-HPD, Dihydrate, Ammonium Salt
≥95% (HPLC), lyophilized solid, PARG inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
ADP-HPD, Dihydrate, Ammonium Salt, Adenosine 5ʹ-diphosphate (Hydroxymethyl)pyrrolidinediol, NH₄
294,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
About This Item
294,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Produits recommandés
Nom du produit
ADP-HPD, Dihydrate, Ammonium Salt, ADP-HPD, Dihydrate is an amino analog of ADP-ribose that acts as a highly potent, noncompetitive, and specific inhibitor of poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG; IC₅₀ = 120 nM).
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PARG
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Slama, J.T., et al. 1995. J. Med. Chem.38, 389.
Slama, J.T., et al. 1995. J. Med. Chem.38, 4332.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable