Principaux documents
1.10306
Supelco
Protein Kit
(Bradford Method) reagent solution for approx. 200 determinations
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Niveau de qualité
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
proteins
Technique(s)
photometry: suitable
pH
0.8 (20 °C in H2O)
Température de stockage
no temp limit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
50 °C