Documents
1.08239
Supelco
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane
for IR spectroscopy Uvasol®
Synonyme(s) :
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane, 1,1,2-Trifluorotrichloroethane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2Cl3F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-936-1
Pression de vapeur
360 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
680 °C
Puissance
43000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
Point d'ébullition
47.6 °C/1013 hPa
Pf
-35 °C
Température de transition
flash point 195 °C
Solubilité
0.17 g/L
Densité
1.58 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
Clé InChI
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified.
Informations légales
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
383.0 °F
Point d'éclair (°C)
195 °C