Principaux documents
1.07162
Supelco
Paraffin
liquid Reag. Ph Eur
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12181503
Numéro de classement CE :
232-455-8
Agence
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Viscosité dynamique
100-230 mPa.s(20 °C)
Viscosité cinématique
>22.5 cSt(40 °C)
pb
300-500 °C/1,013 hPa
Température de transition
flash point 200 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Relative Density (d 20/20): 0.845 - 0.890
Dynamic viscosity (20 °C): 110 - 230 mPa∙s
Kinematic Viscosity (40 °C): ≥ 34.5 mm²/s
Aromatic, polycyclic Hydrocarbons: passes test
Solid Paraffines: passes test
Readily carbonisable substance: passes test