Principaux documents
1.07160
Supelco
Paraffin
viscous Reag. Ph Eur
1 L
88,80 €
2.5 L
187,00 €
25 L
459,00 €
180 L
2 630,00 €
88,80 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
88,80 €
2.5 L
187,00 €
25 L
459,00 €
180 L
2 630,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12181503
Numéro de classement CE :
232-455-8
Nomenclature NACRES :
NB.51
88,80 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Viscosité dynamique
100-230 mPa.s(20 °C)
Viscosité cinématique
>22.5 cSt(40 °C)
pb
300-500 °C/1,013 hPa
Température de transition
flash point 200 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (Viscosity): passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Relative Density (d 20/20): 0.827 - 0.890
Dynamic viscosity (20 °C): 110 - 230 mPa∙s
Aromatic, polycyclic Hydrocarbons: passes test
Solid Paraffines: passes test
Readily carbonisable substance: passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
455.0 °F
Point d'éclair (°C)
235 °C