Principaux documents
1.07158
SAFC
Paraffin
57-60, in pastille form Ph Eur,BP,NF
Synonyme(s) :
Paraffin
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12181503
Numéro de classement CE :
232-315-6
Agence
BP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>300 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
>300 °C/1013 hPa
Pf
42-72 °C
Densité
0.90 g/cm3 at 20 °C
Application
Paraffin 57-60, in pastille form Ph Eur,BP,NF. CAS 8002-74-2, pH (H₂O) neutral.
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Solidification point: 57 - 60 °C
Aromatic, polycyclic Hydrocarbons: conforms
Residual solvents (Ph Eur/ICH): excluded by manufactoring process
Readily carbonisable substance: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.015 %
Sulfur compounds: passes test
Corresponds to Ph Eur,BP,NF