Principaux documents
1.06254
Millipore
Neomycin sulfate
for biochemistry
Synonyme(s) :
Neomycin sulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H46N6O13 · 3H2SO4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
908.88 (anhydrous basis)
Code UNSPSC :
12352201
Numéro de classement CE :
215-773-1
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
500 g/L
Masse volumique apparente
640 kg/m3
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C23H46N6O13.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22?,23+;/m1./s1
Clé InChI
OIXVKQDWLFHVGR-GQTDVWSESA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
pH (50 g/l CO₂-free water): 5.0 - 7.5
Spec. rotation (α 20/D; 100 g/l; water; calc. on dried substance): +53 - +59 °
TLC-Test: passes test
Loss on drying (60 °C; 3 h; 6.7 hPa): ≤ 8 %
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable