1.04179
Brilliant cresyl blue zinc chloride double salt
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Composition
Dye, ≥60% spectrophotometric assay
pH
5.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
Pf
195-198 °C
Solubilité
30 g/L
Masse volumique apparente
560 kg/m3
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2C17H20N3O.4ClH.Zn/c2*1-4-20(5-2)12-6-7-14-16(9-12)21-17-10-13(18)11(3)8-15(17)19-14;;;;;/h2*6-10H,4-5,18H2,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Clé InChI
SIHASHFMDFXGSX-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Identity
- UV/VIS-Spectrum:
passes test
- Zinc: passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 623 - 628 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; ethanol 50 %): ≥ 1500
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Suitability for microscopy: passes test
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable