Principaux documents
1.03110
Supelco
1.4-Dioxane
dried SeccoSolv
Synonyme(s) :
1.4-Dioxane, Glycolethylether, 1,4-Diethylene dioxide, 1,4-Dioxacyclohexane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191504
Numéro de classement CE :
204-661-8
Pression de vapeur
41 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
300 °C
Puissance
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.7-25.2 % (v/v)
Technique(s)
DNA amplification: suitable
titration: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.005% Water
≤0.0050% Peroxide (as H2O2)
Résidus d'évap.
≤10 mg/L
Couleur
APHA: ≤10
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
pb
101.5 °C/1013 hPa
Pf
12 °C
Température de transition
flash point 11 °C
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clé InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.0050 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.005 %
The product is stabilised with about 2,5ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Informations légales
SECCOSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)