1.02832
Cyclohexane
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
9 %
Impuretés
≤0.001% Free acid (as CH3COOH)
≤0.05% Water
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
kinematic viscosity
1.26 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
80.7 °C (lit.)
Pf
4-7 °C (lit.)
Température de transition
flash point -18 °C
Solubilité
0.05 g/L
Densité
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Clé InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- To study thermal degradation of low-density polyethylene (LDPE) wastes.
- In the enantioselective reductive alkylation reaction in the presence of Ir-ferrocenyl diphosphine as a catalyst.
- To synthesize hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB) via anionic polymerization of butadiene in the presence of an initiator.
- In the enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate to R(+)ethyl lactate in the presence of Pt/zeolite catalyst.
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): conforms
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.001 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.778 - 0.779
Readily carbonizable substances: conforms
Water: ≤ 0.05 %
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup