Documents
1.03061
Supelco
Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate
GR for analysis
Synonyme(s) :
Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, 2,3-Butanedionedioxime disodium salt
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CNONa)2 · 8 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.20
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
262-523-2
Niveau de qualité
Forme
solid
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C4H8N2O2.2Na.8H2O/c1-3(5-7)4(2)6-8;;;;;;;;;;/h7-8H,1-2H3;;;8*1H2/q;2*+1;;;;;;;;/p-2/b5-3+,6-4+;;;;;;;;;;
Clé InChI
IJJDRGUPRATWQX-NPVLJBOBSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): conforms
Substances insoluble in water: conforms
Water (according to Karl Fischer): 44 - 48
Sensitivity test (at Nickel): conforms
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable