Principaux documents
1.03062
Supelco
Dimethylglyoxime
GR for analysis (reagent for nickel) ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Dimethylglyoxime, Diacetyldioxime, 2,3-Butanedionedioxime disodium salt
100 G
276,00 €
276,00 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
276,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CNOH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352126
Numéro de classement CE :
202-420-1
Nomenclature NACRES :
NA.05
276,00 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Essai
≥99% (gravimetric)
Forme
solid
dilution
(for analytical testing)
Pf
239-243 °C (decomposition)
Masse volumique apparente
620 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(O)\C(=C(/N=O)\C)\C
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h5,7H,1-2H3/b4-3-
Clé InChI
OFZZNQXYRRSXOI-ARJAWSKDSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (gravimetrically): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Matter insoluble in ethanol: ≤ 0.02 %
Melting range: 239 - 243 °C
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Suitability as reagent (at Nickel): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3