Principaux documents
1.01118
Supelco
Ammonium benzoate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Ammonium benzoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
217-468-9
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥98.0% (perchloric acid titration)
Forme
solid
Puissance
825 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
198 °C (decomposition)
Solubilité
200 g/L
Densité
1.26 g/cm3 at 25 °C
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2.H3N/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);1H3
Clé InChI
VWSRWGFGAAKTQG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (10 %; water): 6.0 - 8.0
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Oxidizable matter: passes test
Residual solvents (Ph Eur/ICH): excluded by production process
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable