Documents
183334
Sigma-Aldrich
Ammonium benzoate
98%
Synonyme(s) :
Benzoic acid ammonium salt
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COONH4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.15
Numéro Beilstein :
3634518
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
192-198 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
N.OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.H3N/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);1H3
Clé InChI
VWSRWGFGAAKTQG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A system of qualitative analysis for the common metals in presence of phosphates, using ammonium benzoate.
G L AUSTIN
The Analyst, 72(859), Unknown-Unknown (1947-10-01)
Ligang Deng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-01-26)
The experiment developed the ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC/MS/MS) method for testing emamectin benzoate, and studied the metabolism of emamectin benzoate in rice plants and rice-growing environments via application of this testing method. The dissipation curve of emamectin benzoate