06-429-I
Anti-IGF-IRα subunit Antibody
from chicken, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Insulin-like growth factor 1 receptor, Insulin-like growth factor I receptor, IGF-I receptor, CD221, Insulin-like growth factor 1 receptor alpha chain, Insulin-like growth factor 1 receptor beta chain, IGF-IRα subunit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgY
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IGF1R(3480)
Description générale
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: 2.0 µg/mL from a representative lot detected IGF-IRα subunit in human IGF-IR-expressing C4 cells.
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected IGF-IRα subunit in 10 µg of human IGF-IR-expressing murine fibroblast LISN C4 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable