05-665-AF488
Anti-Active-β-Catenin Antibody, clone 8E7, Alexa Fluor™ 488
clone 8E7, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Catenin beta-1, Beta-catenin, Active-β-Catenin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8E7, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
zebrafish (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
zebrafish ... Ctnnb1(30265)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg of this antibody from a representative lot detected Active-β-Catenin in 1X10E6 A431 and HeLa cells.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Active-β-Catenin in human colon and human colorectal adenocarcinoma tissue.
The unconjugated version (Cat. No. 05-665) has been shown to work in WB, FC, ICC, IHC, IH(P).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Active-β-Catenin in HeLa cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable