MABC615
Anti-TNFα Receptor Antibody, clone 13F9.1
clone 13F9.1, from mouse
Synonyme(s) :
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1A, Tumor necrosis factor receptor 1, TNF-R1, Tumor necrosis factor receptor type I, TNF-RI, TNFR-I, p55, p60, CD120a, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1A, membrane form, Tumor necrosis f
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13F9.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNF(7124)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TNFα Receptor in human colon tissue and human colon cancer cells.
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TNFα Receptor in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable