Principaux documents
05-180
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-cortactine (p80/85), clone 4F11
clone 4F11, Upstate®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F11, monoclonal
Espèces réactives
mouse, bovine, hamster, human, rat, avian
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTTN(2017)
Description générale
La cortactine est présente dans de nombreux types de cellules sous la forme des protéines p80 et p85. Cette protéine a tout d'abord été identifiée comme un substrat majeur de la tyrosine kinase pp60SRC. La principale caractéristique structurale de la protéine est que son extrémité N-terminale contient cinq répétitions et demi d'un motif de 37 acides aminés, apparemment responsables de la liaison à l'actine. Cette région de répétition représente environ un tiers de la protéine. Cette région est suivie d'une région en hélice, puis d'une région riche en proline, et enfin d'un domaine SH3 au niveau de l'extrémité C-terminale. Le domaine riche en proline se lierait au domaine SH2 de la protéine v-src, version virale de la protéine c-src normale, connue pour phosphoryler la cortactine. La cortactine regroupe des microfilaments, et ce regroupement est inhibé par la phosphorylation de la tyrosine. L'une des voies qui activent la voie menant à la phosphorylation de la tyrosine dans la cortactine résulte d'une molécule d'adhérence cellulaire présente dans les cellules endothéliales des micro-vaisseaux cérébraux, une autre résulte du facteur de croissance, mais les très nombreux mécanismes de l'activation de pp60src provoquent probablement aussi la phosphorylation de la cortactine et la perte de liaison à l'actine que cela entraîne.
Spécificité
Reconnaît la cortactine.
Immunogène
Mélange de tyrosine phosphoprotéines purifiées par affinité provenant de fibroblastes d'embryon de poussin exprimant la protéine pp60src activée.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-cortactine (p80/85), clone 4F11, est un anticorps dirigé contre la cortactine (p80/85) dont l'utilisation a été publiée et validée en IC, IH, IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Qualité
Produit évalué en routine sur des lysats de cellules 3T3/A31 de souris ou du lysat de cellules transformées par src de fibroblaste de poulet.
Description de la cible
80 kDa et 85 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée dans du PBS 10 mM à pH 7,4 contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C pendant 2 ans à partir de la date d'expédition. Diviser en aliquotes afin d'éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer un maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Contrôle positif inclus : Lysat de cellules 3T3 (réf. 12-305). Autres contrôles : Lysat de cellules PC-12, lysat de cellules HeLa entières, ou lysat de cellules A-431 entières.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Direct interaction between caldesmon and cortactin.
Renjian Huang, Gong-Jie Cao, Hongqiu Guo, Jolanta Kordowska, C-L Albert Wang
Archives of Biochemistry and Biophysics null
Xiaolin Sun et al.
Carcinogenesis, 30(12), 2109-2116 (2009-10-22)
Abl interactor 1 (Abi1) is a key regulator of actin polymerization/depolymerization. The involvement of Abi1 in the development of abnormal cytoskeletal functions of cancer cells has recently been reported. It remains unclear, however, how Abi1 exerts its effects in tumor
Hippocampal Cortactin Levels are Reduced Following Spatial Working Memory Formation, an Effect Blocked by Chronic Calpain Inhibition.
Olson, ML; Ingebretson, AE; Harmelink, KM
Brain sciences null
Inactivation of Src family kinases inhibits angiogenesis in vivo: implications for a mechanism involving organization of the actin cytoskeleton.
Witold W Kilarski, Natalia Jura, Par Gerwins
Experimental Cell Research null
Tuba stimulates intracellular N-WASP-dependent actin assembly.
Kovacs, EM; Makar, RS; Gertler, FB
Journal of Cell Science null