Principaux documents
V-045
Supelco
O-Desmethylvenlafaxine solution
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
399,00 €
399,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
399,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H25NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
399,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC=C(C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2)C=C1
InChI
1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3
Clé InChI
KYYIDSXMWOZKMP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
An analytical reference standard applicable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications such as urine drug testing, forensic analysis, or clinical toxicology. Also known as desvenlafaxine, O-desmethylvenlafaxine is an SNRI antidepressant marketed under the trade name Pristiq for the treatment of depression. O-desmethylvenlafaxine is also a major urinary metabolite of venlafaxine, an SNRI antidepressant sold as Effexor or Efexor and used to treat major depressive disorder, generalized anxiety disorder, and other anxiety disorders associated with depression.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :