Principaux documents
NMID869
1-Phenyl-2-nitropropene
NMI Australia
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.17
Code UNSPSC :
41116107
Fabricant/nom de marque
NMI Australia
Format
neat
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C9H9NO2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3/b8-7+
Clé InChI
WGSVFWFSJDAYBM-BQYQJAHWSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable