Principaux documents
NMID559
17α-Ethyl-5ß-estrane-3α,17ß-diol
NMI Australia
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H34O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.48
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
Agence
NMI Australia certified reference material
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
NMI Australia
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H34O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h13-18,21-22H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
Clé InChI
GUBNWXDDDXQJOQ-VIVHBNLFSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable