Key Documents
900109E
Avanti
PGE2-EA-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Prostaglandin E2 Ethanolamide(d4)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H33D4NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.56
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté
>99% (TLC)
Forme
ethanol solution
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditionnement
pkg of (pkg of 1 X 100 ug (900109E-100UG))
Concentration
100 μg/mL in ethanol
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(NC([2H])(C(O)([2H])[2H])[2H])=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900109E-100UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Classe de danger pour l'eau (WGK)
""
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C