860362P
Avanti
18:0 PC-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand 860362P, powder
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-N,N,N-trimethyl-d9
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860362P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860362P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3