Documents
860342P
Avanti
14:0 PC-d9
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-N,N,N-trimethyl-d9, powder
Synonyme(s) :
[(2R)-2,3-di(tetradecanoyloxy)propyl] 2-[tris(trideuteriomethyl)azaniumyl]ethyl phosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H63NO8PD9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
686.99
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860342P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860342P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
Description générale
14:0 PC-d9 is a deuterated phosphocholine (PC) wherein nine protons of dimyristoyl are replaced by deuterium.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860342P-10mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Journal of materials chemistry. B (2012)