840446P
Avanti
15:0 PG
1,2-dipentadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Synonyme(s) :
PG(15:0/15:0)
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (840446P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840446P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 840446P
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C36H71O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-35(39)43-31-34(32-45-47(41,42)44-30-33(38)29-37)46-36(40)28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h33-34,37-38H,3-32H2,1-2H3,(H,41,42);/q;+1/p-1/t33?,34-;/m1./s1
Clé InChI
SWGQXCDMOFBUIE-XWYVMIOLSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques