Principaux documents
330722C
Avanti
15:0-18:1 DG
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-pentadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycerol
1 MG
194,00 €
194,00 €
Date d'expédition estimée le18 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
194,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H68O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
580.92
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
194,00 €
Date d'expédition estimée le18 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C36H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-36(39)41-34(32-37)33-40-35(38)30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,34,37H,3-16,19-33H2,1-2H3/b18-17-/t34-/m0/s1
Clé InChI
GWAPRYUVSHVZHN-PDGPHRJUSA-N
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330722C-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :