810225P
Avanti
18:1 Dansyl PS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine-N-(5-dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl) (ammonium salt)
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810225P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810225P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques