Principaux documents
810330C
Avanti
18:1 Dansyl PE
Avanti Research - A Croda Brand 810330C
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(5-dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl) (ammonium salt)
1 MG
282,00 €
5 MG
449,00 €
282,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
282,00 €
5 MG
449,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C53H92N3O10PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
994.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
282,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (810330C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810330C-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 810330C
Concentration
1 mg/mL (810330C-1mg)
1 mg/mL (810330C-5mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Phosphoethanolamine (PHOS) is a precursor to phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine.[1] 18:1 Dansyl PE is a hygroscopic, light sensitive lipid.
Application
18:1 Dansyl PE has been used in unilamellar liposome preparation.[2] It may be used to incorporate into liposomes as the fluorescence energy transfer (FRET) acceptor.[3] It may also be used as a component in Golgi-like acceptor liposomes for lipid transfer assay.[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphatidylethanolamine controls membrane fluidity in eukaryotic cells.[5] Phosphoethanolamine (PHOS) has the ability to repress tumour growth both in vitro and in vivo.[1] It possesses anticarcinogenic effects. It can also prevent the mRNA expression of cyclin D1 and VEGFR1 (vascular endothelial growth factor receptor 1).[6]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810330C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810330C-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Interaction of human chloride intracellular channel protein 1 (CLIC1) with lipid bilayers: a fluorescence study
Hare JE, et al.
Biochemistry, 55(27), 3825-3833 (2016)
INAUGURAL ARTICLE by a Recently Elected Academy Member: Resistin-like molecule β is a bactericidal protein that promotes spatial segregation of the microbiota and the colonic epithelium.
Propheter D C, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 114(42), 11027-11027 (2017)
Anshuman Mohapatra et al.
Biochemical and biophysical research communications, 521(3), 732-738 (2019-11-11)
The organization of caveolae ultrastructures in the plasma membrane and the functions they dictate are mediated by membrane-embedded caveolins (caveolin-1, 2, 3) and peripherally attached cavins (cavin-1, 2, 3, 4). Mutations in caveolin and cavin genes are associated with a
Phosphoethanolamine and the danger of unproven drugs
Ponde N, et al.
Ecancermedicalscience, 10(7), 3658-3667 (2016)
Synthetic phosphoethanolamine: the state of the art of scientific production
Anastacio L de B, et al.
Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences , 53(4), 3658-3667 (2017)