Principaux documents
700340K
Avanti
Leukotriene A4 Methyl Ester
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-D-lactosyl-ß1-1′-sphingosine
100 μG
351,00 €
351,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
351,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H32O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
351,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
solution
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
100 μg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial/Argon/Foil Bag (700340K-100UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F
Point d'éclair (°C)
-22 °C