Principaux documents
Z740606
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 600 mL, volume 50-500 mL
6 EA
73,60 €
73,60 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
6 EA
73,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
73,60 €
Check Cart for Availability
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 50 mL
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Plage de mesure du volume
50-500 mL
Capacité
600 mL
Catégories apparentées
Description générale
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC