Principaux documents
Z108812
Pistolet antistatique Zerostat
keeps film, glass, and plasticware dust and lint-free
Synonyme(s) :
Pistolet antistatique
1 EA
106,00 €
106,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
106,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103512
Nomenclature NACRES :
NB.35
106,00 €
Check Cart for Availability
Matériaux
body (ABS - acrylonitrile butadiene styrene)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Taille
~4 in. × 6 in.
Poids
4.9 oz
Description générale
Le pistolet antistatique Zerostat 3 empêche que des particules chargées s'envolent pendant la pesée ou le transfert des échantillons et évite que des poussières ou des peluches se déposent sur les films, le verre et le plastique. Il intègre les toutes dernières nouveautés grâce à son dispositif à "cristal piézoélectrique" innovant, reconnu dans le monde entier pour neutraliser l'électricité statique présente dans une grande diversité d'objets du laboratoire.
Cet instrument polyvalent est portatif et fonctionne sans batterie, sans alimentation électrique et sans recharge. Sa durée de vie est estimée à plus de 50 000 cycles d'actionnement (pression sur la détente).
Chaque Zerostat 3 est équipé d'un voyant de niveau ionique pour confirmer son bon fonctionnement.
REMARQUE : Le cristal peut être affecté par l'humidité. Ce phénomène est transitoire et peut être annulé par séchage. Pour tirer le meilleur partir du système, il convient de le conserver dans un environnement sec (idéalement dans un dessicateur, ou juste emballé avec du gel de silice pendant 1 ou 2 jours). Le système se remet à fonctionner dès que le cristal est sec.
Avertissement
ATTENTION : NE PAS UTILISER DANS UN ENVIRONNEMENT EXPLOSIF OU INFLAMMABLE.
Les clients ont également consulté
Questions
1–3 sur 3 questions  
  1. Can I use it in the glovebox (argon)? Can the vacuum in the airlock damage it? Thanks
    1 réponse
    1. The Zerostat gun, in theory, may be used in any atmosphere, including inert gases such as argon or nitrogen. Typical vacuum pressure, such as when used in glovebox applications, are not expected to impact the product. However, great caution should be applied when considering use with or in flammable or combustible gases. The effectiveness of the gun in some other atmospheres depends on how readily other gaseous atmosphere ionize, that is, the equivalent to oxygen converting from O2 to O3.
      Utile ?
  2. Could this device use to remove electrostatic charges in order to weight filters in which are collected particulate matter?
    1 réponse
    1. Yes, this is one possible application for the anti-static instrument.
      Utile ?
  3. Is this product a stand alone device?
    1 réponse
    1. The Zerostat operates without the need for batteries or an electrical supply. Additionally, it contains no radioactive components, distinguishing it from other antistatic products.
      Utile ?