Principaux documents
Z684082
Tubes pour RMN Wilmad®, 5 mm diam., précision
heavy wall, frequency 300 MHz, diam. 5 mm, L 7 in.
5 EA
101,00 €
101,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
5 EA
101,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
Nomenclature NACRES :
SB.32
101,00 €
Check Cart for Availability
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad 502-PP-7
Paramètres
300 MHz frequency
Longueur
7 in.
Courbure
51 μm
Concentricité
152 μm
Diamètre
5 mm
Épaisseur de la paroi
1.4 mm
Description générale
Fabriqué à partir de verre borosilicaté Pyrex® (sauf indication contraire) pour être compatible avec les joints rodés, les vannes et les portoirs d′aspiration. Rodage de précision et polissage supérieur pour une stabilité à la rotation et la meilleure résolution possible.
Les tubes ont un fond arrondi et incluent une zone sablée pour marquer les échantillons. Les tubes ont une paroi mince, sauf indication contraire. Les tubes de 23 cm de longueur sont conçus pour la préparation de standards et l′utilisation avec les manifolds « Tip-Off ». Les tubes Wilmad pour RMN sont adaptés à la spectroscopie RMN à haut champ. Capuchons inclus.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries