Z680664
Duran® bottle wide neck GLS 80 without caps
clear glass, capacity 5,000 mL
Synonyme(s) :
1178426
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass bottle
round bottle
Joint
Joints threaded neck (GLS80)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations
without cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 1178426
Capacité
5,000 mL
Couleur
clear glass
Catégories apparentées
Description générale
- Service temperature limit of closure and pouring ring: +140°C
- For the Amber glass, UV protection: up to 500 nm