Z675474
Sterile economy sample spoon
8 mL
Synonyme(s) :
dispensing tool
118,75 €
Tarif125,00 €Économiser 5 %Sélectionner une taille de conditionnement
About This Item
118,75 €
Tarif125,00 €Économiser 5 %Produits recommandés
Description
PS
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F36740-00004
Catégories apparentées
Description générale
- Use to collect specific volumes of dry or liquid materials
- Remains upright when filled or empty for use as a weighing boat