Principaux documents
Z516724
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck round-bottom flask
vertical, capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
1 EA
109,20 €
109,20 €
Tarif156,00 €Économiser 30 %
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
109,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
109,20 €
Tarif156,00 €Économiser 30 %
Check Cart for Availability
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
three-neck
Joint
joint: ST/NS14/20
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
100 mL
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC