Z306460
Volac® volumetric flask
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL, certificate: no
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass flask
Joint
joint ST/NS neck12/21
joint stopper12
Caractéristiques
certificate: no
class A
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Poulton & Graf
Disponibilité
not available in USA and Canada
Plage de mesure du volume
100 mL, accuracy: 0.10 mL
Capacité
100 mL